531669
2′-Hydroxy-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(C)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(7(2)10)9(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
LYKDOWJROLHYOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?