Documenti fondamentali
531421
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Sinonimo/i:
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
Scegli un formato
25 G
188,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
188,00 €
About This Item
Formula condensata:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Fluoroalkylation agent
Reactant for:
  • Preparation of difluorocyclopropenes
  • Preparation of difluorocarbene reagents
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Domande
  1. What is the maximum purity of TMSFS
    1 risposta
    1. The minimum purity of this material is 90% as determined by GC. A review of recent lots shows a range of 92.2 - 97.1%.