Documenti fondamentali
530018
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.619 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Densità
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-2-methylaniline is a 3-halo-2-methylaniline derivative.
Applicazioni
3-Bromo-2-methylaniline may be used in the preparation of :
  • 3,4-dibromo-2-methylaniline[1]
  • racemic 3,9-dibromo-4,10-dimethyl-6H,12H,5,11-methanodibenzodiazocine, a racemic derivative of Tröger′s base[2]
  • 4-bromo-1H-indazole[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, Resolution, and Absolute Configuration of Difunctionalized Troger's Base Derivatives.
Kiehne U, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(14), 4246-4255 (2008)
A practical synthesis of a PI3K inhibitor under noncryogenic conditions via functionalization of a lithium triarylmagnesiate intermediate
Tian Q, et al.
Organic Process Research & Development, 17(1), 97-107 (2013)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)