Documenti fondamentali
529214
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 529214, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
Densità
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)
Mark C Bagley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(24), 6814-6824 (2015-05-28)
Microwave irradiation of 2-halobenzonitriles and methyl thioglycolate in the presence of triethylamine in DMSO at 130 °C provides rapid access to 3-aminobenzo[b]thiophenes in 58-96% yield. This transformation has been applied in the synthesis of the thieno[2,3-b]pyridine core motif of LIMK1
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow