Key Documents
528439
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)