Documenti fondamentali
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Sinonimo/i:
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]hexene, 2,2′-[(1Z)-1-Butyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
292 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)