Documenti fondamentali
556580
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid
≥95%
Scegli un formato
5 G
65,20 €
10 G
110,00 €
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
65,20 €
10 G
110,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
OB(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H13BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6,8-9H,1-5H2
XDRVAZAFNWDVOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • HF-free synthesis of tetrabutylammonium trifluoroborates
  • Cross-coupling with aromatic amines
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mirei Shou et al.
Chirality, 27(7), 417-421 (2015-05-23)
Three aldohexoses, glucose, galactose, and mannose, and three aldopentoses, arabinose, xylose, and ribose, were derivatized with L-tryptophanamide (L-TrpNH2 ) under alkaline conditions. Using a basic mobile phase (pH 9.2), the three aldohexoses or the three aldopentoses were simultaneously enantioseparated, respectively, but