Documenti fondamentali
525596
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(NO2)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile can be synthesized from 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene. It is formed as an intermediate during the synthesis of anagrelide.[1]
Applicazioni
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile may be employed as a starting reagent for the synthesis of ethyl (2-amino-5,6-dichlorobenzyl)glycinate.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Simple Synthesis of 2, 3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 679-680 (1996)
A convenient synthesis of ethyl (2-amino-5, 6-dichlorobenzyl) glycinate.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 675-678 (1996)