Key Documents
525499
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-butylthiophene
96%
Sinonimo/i:
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. eboll.
270-281 °C (lit.)
Densità
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.