Documenti fondamentali
522562
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3-Hydroxyphenylboronic acid, Pinacol cyclic ester
Scegli un formato
5 G
251,00 €
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
251,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8,14H,1-4H3
MUKIFYQKIZOYKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)