Documenti fondamentali
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
102.5-107.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)