Documenti fondamentali
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-boronic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
224,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6D5B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
217-220 °C (lit.)
applicazioni
electronics
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)