Documenti fondamentali
519677
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrazinecarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-4-7-2-3-8-5/h2-4H,1H3
TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Antitubercular Evaluation of N-Arylpyrazine and N, N'-Alkyl-diylpyrazine-2-carboxamide Derivatives.
Bispo MLF, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1317-1322 (2012)
Structure vs. reactivity in quinoxalinecarboxylic acids and esters.
Gum Jr WF and Joullie MM.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3982-3985 (1965)