51835
1-eptano solfonato di sodio
≥96.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-eptanosolfonico
Saggio
≥96.0% (T)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3