1.18306
Sale sodico dell′acido eptano-1-solfonico
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’acido eptano-1-solfonico
Saggio
≥99% (acidimetric)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Densità bulk
391 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2