Documenti fondamentali
516740
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallic sandwich compounds in homogeneous catalysis: an overview.
Colacot TJ and Hosmane NS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 631(13-14), 2659-2668 (2005)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging