Key Documents
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
contiene
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. eboll.
65 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)