Documenti fondamentali
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Densità
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
175.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)