Documenti
514446
Sigma-Aldrich
Diethyl dibutylmalonate
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2C(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
150 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3