19240
Butyramide
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Amide C4
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
114-116 °C
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ggt1(116568)
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?