Documenti fondamentali
513180
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bis(butylcyclopentadienyl) tungsten(IV) diiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39La
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[La].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.La/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
MEFBYUADNJXASA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
110.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication