Documenti fondamentali
511900
Sigma-Aldrich
5-Indanyl isocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-5-4-8-2-1-3-9(8)6-10/h4-6H,1-3H2
PYJJKIOYUUDDDM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)