511617
6-Chloropurine
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?