511439
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
Scegli un formato
42,10 €
Prezzo di listino84,20 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
42,10 €
Prezzo di listino84,20 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?