Key Documents
51091
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
62-66 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H12Cl2N2/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
PXFJLKKZSWWVRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine is an N-substituted piperazine. Its freezing point and boiling point are 335.65K and 643.73K. Its density and refractive index at 25°C are 1.2949g/cm3 and 1.6400.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 282-282 (2015)
Abbas Ahmadi et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 11(4), 1027-1037 (2013-11-20)
Cyclizine (1-benzhydryl-4-methyl-piperazine, CAS 82-92-8, CYC, I), a piperazine derivative, belongs to H1 antihistamine group of drugs that shows such pharmacological properties as anti-inflammatory, anti-allergic and anti-platelet effects, similar to other H1-receptor antagonists. In this study, two new tolyl and cumene