Documenti fondamentali
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
95%
Scegli un formato
10 G
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
123,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13ClN2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
160-163 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)