Documenti fondamentali
923052
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cuprous bromide
Scegli un formato
25 G
97,90 €
100 G
268,00 €
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
97,90 €
100 G
268,00 €
About This Item
Formula condensata:
CuBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Punto di fusione
504 °C (lit.)
Densità
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Copper (I) Bromide (CuBr) is a potential low cost, nontoxic hole transport layer material for organic solar cells. [1] It is also a promising catalyst in combination with triethanolamine for atom transfer radical polymerization, especially in large scale applications. [2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
CuBr/PMDETA combined with triethanolamine as an economic and highly active catalyst for atom transfer radical polymerization.
Zhang P, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 54(10), 735-741 (2017)
Copper Bromide as an Efficient Solution-Processable Hole Transport Layer for Organic Solar Cells: Effect of Solvents.
Bhargav R, et al.
ACS Omega, 4(3), 6028?6034-6028?6034 (2019)