510459
2,6-Dichloroiodobenzene
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1I
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?