Documenti fondamentali
499854
Sigma-Aldrich
Allenyltributyltin(IV)
technical grade, 80%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3SnCH=C=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. eboll.
265 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)