Documenti fondamentali
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene
90%
Sinonimo/i:
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formula condensata:
(CH3C10H6-)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
P. ebollizione
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)