Documenti
497738
Sigma-Aldrich
sec-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.968 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
CEPYOHCIVRAVIM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
sec-Butylzinc bromide solution can be used to prepare 6-sec-butyl-2-chloro-3-(1-hydroxy-4-methoxymethoxyphenylmethyl)pyrazine, a key intermediate for the synthesis of septorin.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
A new route to Septorin via controlled metalations of pyrazines. Diazines XXX
Fruit C, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9429-9435 (2001)