Documenti fondamentali
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
Sinonimo/i:
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Formula condensata:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)