Documenti fondamentali
495433
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
5 wt. % in hexanes
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
51.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
5 wt. % in hexanes
P. ebollizione
68-70 °C
Densità
0.68 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)