Documenti fondamentali
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Sinonimo/i:
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
Scegli un formato
1 G
71,40 €
5 G
227,00 €
71,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
71,40 €
5 G
227,00 €
About This Item
Formula condensata:
MgBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
71,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
711 °C (lit.)
Densità
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)