Documenti fondamentali
493996
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc2cc(OC)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde is a substituted quinolinecarboxaldehyde.
Applicazioni
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde may be used in the preparation of 6-methoxy-2-phenethylquinoline-3-carboxaldehyde.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rajasekhar Reddy Naredla et al.
Tetrahedron, 69(9), 2137-2141 (2013-10-22)
Several phenylethyl-substituted pyridinecarboxaldehydes were prepared from 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde and these substances are found to undergo cyclization reactions in acidic media. In the absence of added nucleophile, acid promoted cyclization and oxidation (MnO