Documenti fondamentali
493856
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzaldehyde
98%
Scegli un formato
5 G
103,00 €
25 G
490,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
103,00 €
25 G
490,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
226 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)cc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dimethylbenzaldehyde (3,4-DMB) is a benzaldehyde derivative. It is the OH radical initiated oxidative degradation product of trimethylbenzene.[1] The rate coefficient of the gas-phase reaction between 3,4-DMB and OH radical is 24.6±4.0×10-12cm3molecule-1s-1.[1] The vibrational analysis of 3,4-DMB based on FT-IR spectra, FT-Raman spectra, ab initio and density functional theory (DFT) calculations have been reported.[2] It is formed as an intermediate during the transformation of furfural into gasoline-range fuels using ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5-based catalysts.[3]
Applicazioni
3,4-Dimethylbenzaldehyde may be used in the synthesis of 3,4-dimethylmethcathinone (DMMC)[4] and 3,4-dimethyl-dibenzylidene sorbitol.[5]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rate coefficients for the gas-phase reaction of hydroxyl radicals with the dimethylbenzaldehydes.
Clifford GM and Wenger JC.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(9), 563-569 (2006)
Synthesis of 3,4-Dimethyl-dibenzylidene Sorbitol at Room Temperature.
Yin ZY, et al.
Huaxue Shiji, 47(3), 174-174 (2006)
Catalytic fast pyrolysis of furfural over H-ZSM-5 and Zn/H-ZSM-5 catalysts.
Fanchiang WL and Lin YC.
Applied Catalysis A: General, 419, 102-110 (2012)
Urinary excretion and metabolism of the newly encountered designer drug 3,4-dimethylmethcathinone in humans.
Shima N, et al.
Forensic Toxicology, 31(1), 101-112 (2013)
Vibrational spectroscopy investigation using ab initio and density functional theory analysis on the structure of 3, 4-dimethylbenzaldehyde.
Sundaraganesan N, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68(3), 680-687 (2007)