Documenti fondamentali
493619
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30Cl2Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)