Documenti fondamentali
488305
Sigma-Aldrich
Butane-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
Scegli un formato
500 ML
294,00 €
294,00 €
Prezzo di listino1.470,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
294,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2CH2CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
294,00 €
Prezzo di listino1.470,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
2.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.6 psi ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
−0.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
Standard 500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 17 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di controllo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)