Documenti fondamentali
493449
Sigma-Aldrich
2-Benzofurancarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
Scegli un formato
1 G
84,40 €
5 G
144,90 €
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
84,40 €
5 G
144,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.633 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Benzofurancarboxaldehyde, also known as benzo[b]-2-furfural, is an α,β-unsaturated aldehyde.
Applicazioni
2-Benzofurancarboxaldehyde may be used in the preparation of (E)-3-(benzofuran-2′-ylmethylidene)-1-methyl-2-indolinone[1] and 1-(benzofuran-2-yl)methanol.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hydrogenations without hydrogen: titania photocatalyzed reductions of maleimides and aldehydes.
Manley DW, et al.
Molecules (Basel), 19(9), 15324-15338 (2014)
Telescoped Enolate Arylation/HWE Procedure for the Preparation of 3-Alkenyl-Oxindoles: The First Synthesis of Soulieotine.
Millemaggi A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(18), 2947-2952 (2009)
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile