Documenti fondamentali
493392
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Pyruvic acid-1,2-13C2 sodium salt
Scegli un formato
500 MG
474,00 €
474,00 €
Prezzo di listino2.370,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
474,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH313CO13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
474,00 €
Prezzo di listino2.370,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
DAEPDZWVDSPTHF-MEFQWSPQSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.