Documenti fondamentali
175900
Sigma-Aldrich
o-Xylene-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylbenzene-d10
Scegli un formato
5 G
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5016 (lit.)
P. ebollizione
142 °C (lit.)
Punto di fusione
-25 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
Descrizione generale
o-Xylene-d10 is a deuterated derivative of o-xylene. It has an isotopic purity of 99atom%D. It participates as an internal standard during the quantification of volatile organic compounds (furan, chloroform, benzene, trichloroethene, toluene and styrene) by vacuum distillation coupled with gas chromatography/mass spectrometry.[1]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Patricia J Nyman et al.
Journal of AOAC International, 97(2), 510-520 (2014-05-17)
Recent studies showed that headspace and purge and trap methods have limitations when used to determine volatile organic compounds (VOCs) in foods, including matrix effects and artifact formation from precursors present in the sample matrix or from thermal decomposition. U.S.
Poguang Wang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 26(10), 1713-1721 (2015-06-28)
N-(2-(Bromomethyl)benzyl)-N,N-diethylethanaminium bromide, that we designate as CAX-B (cationic xylyl-bromide), is presented as a derivatization reagent for increasing sensitivity in mass spectrometry. Because of its aryl bromomethyl moiety, CAX-B readily labels compounds having an active hydrogen. In part, a CAX-tagged analyte