Documenti fondamentali
457086
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
Scegli un formato
500 MG
119,40 €
119,40 €
Prezzo di listino597,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
119,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
119,40 €
Prezzo di listino597,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)