490784
Sodium nitrate-15N
5 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
Na15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
5 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
85.04 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
306 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?