Documenti
490792
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
Na15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Forma fisica
solid
PM
85.09 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
306 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges