Documenti fondamentali
490563
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Thiocyanic-13C acid
Scegli un formato
500 MG
659,00 €
659,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
659,00 €
About This Item
Formula condensata:
KS13CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
659,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
173 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[S-][13C]#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
ZNNZYHKDIALBAK-YTBWXGASSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)