Documenti fondamentali
613479
Sigma-Aldrich
Ether-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
Scegli un formato
1 G
194,00 €
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
194,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2D5)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
P. ebollizione
33-34 °C (lit.)
Punto di fusione
-116 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
Descrizione generale
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Applicazioni
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.[1]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Etanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1373
Etanolo
Dietiletere for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07026
Dietiletere
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)