Documenti
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
66-67 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3