Documenti fondamentali
489921
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
Scegli un formato
1 G
467,79 €
467,79 €
Prezzo di listino503,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
467,79 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
467,79 €
Prezzo di listino503,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
QNAYBMKLOCPYGJ-VGCLAIIRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jun Zeng et al.
Journal of proteome research, 13(7), 3420-3431 (2014-05-24)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal malignancies. The lack of effective screening methods for early diagnosis has been a longstanding bottleneck to improve the survival rate. In the present study, a capillary electrophoresis-time-of-flight mass spectrometry (CE-TOF/MS)-based metabolomics
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at