Documenti
447803
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
95%
Sinonimo/i:
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7F3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
199-205 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3