Documenti
487481
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
1,6-Hexanediamine-15N2, Hexamethylenediamine-15N2
About This Item
Formula condensata:
H215N(CH2)615NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua